P3369
Protamine sulfate
solid, 90.0-110.0% dry basis,≥92% (chromatography), suitable for transduction
Synonyme(s) :
Salmine sulfate from salmon sperm, Protamine sulfate
About This Item
Produits recommandés
product name
Protamine sulfate, meets USP testing specifications
Agence
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Pureté
≥92% (chromatography)
90.0-110.0% dry basis
Forme
solid
Poids mol.
Mr 5000-10000
Technique(s)
transduction: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- lentiviruses into human embryonic 293T cells
- shRNA into mesenchymal stem cells/marrow stromal cells (MSC)
- lenti Sca1-OCT4 plasmid into human cord blood hematopoietic progenitor CD34+ cells
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable