SRE0035
Acétate d′ammonium solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
Beilstein:
4186741
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Produits recommandés
Forme
liquid
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
For Precipitation of DNA and RNA, use 5 M Ammonium Acetate stock soluion to bring the final concentration of ammonium acetate in the working solution to 2.5 M.
Forme physique
5M Ammonium Acetate in Water. Solution is 0.2 μm filtered.
Working solution 2.5M to be prepared by dilution with 200 proof Ethanol
Working solution 2.5M to be prepared by dilution with 200 proof Ethanol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable