5.43834
Ammonium acetate
for HPLC LiChropur™
Synonyme(s) :
Ammonium acetate
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
114 °C
Solubilité
1480 g/L
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
410 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Mobile phase in the derivatization reaction to enhance the detection and separation of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) using reversed-phase liquid chromatography (RPLC).
- Buffer component in the mobile phase of the Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) method for the separation and determination of polar lipid classes.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.