SML3763
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
Synonyme(s) :
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (NMR)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable