1647001
USP
Testosterone cypionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Testosterone 17β-cypionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-cyclopentylpropionate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-cypionate, Depotestosterone, Depovirin, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
testosterone
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
HPFVBGJFAYZEBE-ZLQWOROUSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable