Principaux documents
SML3443
Sigma-Aldrich
PFI-653
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl[2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]methanone, Vanin-1-IN-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CN=C(N=C1)NCC2=CN=CC=N2)N3CCC4(C3)CCOCC4
InChI
1S/C18H22N6O2/c25-16(24-6-1-18(13-24)2-7-26-8-3-18)14-9-21-17(22-10-14)23-12-15-11-19-4-5-20-15/h4-5,9-11H,1-3,6-8,12-13H2,(H,21,22,23)
Clé InChI
VGRLXWFIXGZRMS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PFI-653 is a cell permeable, potent, and selective inhibitor of Vanin-1 (Vascular non-inflammatory molecule-1) enzyme.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable