Key Documents
SML3294
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-((3-Cyano-7-(cyclopropyl(methyl)amino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)(methyl)amino)-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxamide, SGC-CK2-1 inactive control, SGC-CK2-1 negative control
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25N7O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.49
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-CK2-1N is an inactive structure analog of and the recommended negative control for the potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor SGC-CK2-1 (CK2α/CK2α’ IC50 >10 μM with SGC-CK2-1N vs IC50 = 4.2/2.3 nM with SGC-CK2-1 by cell-free enzyme assay).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable