SML1829
ADX71743
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(2,4-Dimethylphenyl)-2-ethyl-6,7-dihydrobenzo[d]oxazol-4(5H)-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(C)=CC=C1C2CC(OC(CC)=N3)=C3C(C2)=O
Clé InChI
CPKZCQHJDFSOJT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable