SML1827
CCF642
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Methoxyphenyl)-5-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C1SC(C(N1C(C=C2)=CC=C2OC)=O)=CC(S3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H10N2O4S3/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-14(18)12(24-15(16)22)8-11-6-7-13(23-11)17(19)20/h2-8H,1H3
Clé InChI
SPYIETQLOVDJCF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3