SML0838
PACMA 31
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N-(1-oxo-2-propyn-1-yl)-2-(2-thienyl)glycyl-glycine ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
Clé InChI
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable