SML1821
Imidafenacin hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-α,α-diphenyl-1H-imidazole-1-butanamide hydrochloride, 4-(2-Methyl-1-imidazolyl)-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride, 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride, CID 6433090 hydrochloride, HY-B06626433090 hydrochloride, KRP-197 hydrochloride, ONO-8025 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]3(c(ncc3)C)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)N
Clé InChI
SQKXYSGRELMAAU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable