Key Documents
SML1703
Sigma-Aldrich
2-BFI hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2 BFI, 2-(2-benzofuranyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(Benzofuran-2-yl)-2-imidazoline hydrochloride, RX 801077
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]Cl.C12=CC=CC=C1OC(C3=NCCN3)=C2
InChI
1S/C11H10N2O.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
RFNFFVDVGWOSNZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand (Ki = 9.8 nM) In an in vivo functional assay, 2-BFI induces hypothermia in rats.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable