SML1349
SB-207266
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1′-Butyl-4′-piperidinylmethyl ester, 8-Amino-7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, N-1-Butyl-4-piperinylmethyl)-3,4-dihydro-2H-[1,3] oxazino[3,2-a]indole-10-carboxamide, Piboserod
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC1CCN(CCCC)CC1)C2=C3N(CCCO3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-2-3-11-24-13-9-17(10-14-24)16-23-21(26)20-18-7-4-5-8-19(18)25-12-6-15-27-22(20)25/h4-5,7-8,17H,2-3,6,9-16H2,1H3,(H,23,26)
Clé InChI
KVCSJPATKXABRQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable