SML1331
MLS1547
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Chloro-7-[[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-8-quinolinol, MLS000051547
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(CN2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2)C=C(Cl)C4=CC=CN=C41
InChI
1S/C19H19ClN4O/c20-16-12-14(19(25)18-15(16)4-3-7-22-18)13-23-8-10-24(11-9-23)17-5-1-2-6-21-17/h1-7,12,25H,8-11,13H2
Clé InChI
OPEJNANYABTIGC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable