SML0233
Ro 61-8048
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)thiazol-2-yl]benzenesulfonamide, Ro-61-8048
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly yellow to yellow
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(cs2)-c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3