SML0174
GPR35 Agonist, Compound 10
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc(cc1)\C=C2/SC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H9NO5S/c14-10(15)6-18-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)13-12(17)19-9/h1-5H,6H2,(H,14,15)(H,13,16,17)/b9-5-
Clé InChI
WXMCOLGPDOYHNK-UITAMQMPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable