SMB01044
Nevadensin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
5,7-dihydroxy-6,8-dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Ethoxychelerythrine, Lysionotin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
344.32
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
Clé InChI
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable