SMB00509
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol
≥95%
Synonyme(s) :
(S)-1,2-Dimyristin, (S)-Glycerol 1,2-dimyristate, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycerol, DMG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ketone
Type de lipide
neutral glycerides
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@H](CO)OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
Clé InChI
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable