Principaux documents
SCP0124
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AFC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H36N7O5
Poids moléculaire :
538.62
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
D-Ile-Pro-Arg-AFC,
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥62%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AFC
Application
D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable