C-223
7-Hydroxy cannabidiol-D3 (7-OH-CBD-D3) solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=CC(O)=C1C2C(C(C)=C)CCC(CO)=C2
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-15-11-19(23)21(20(24)12-15)18-10-16(13-22)8-9-17(18)14(2)3/h10-12,17-18,22-24H,2,4-9,13H2,1,3H3/i1D3
Clé InChI
ZELUXPWDPVXUEI-FIBGUPNXSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C