SAB5700797
Anti-MT-ND1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
MT-ND1, MTND1, NADH dehydrogenase subunit 1, NADH1, ND1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.44 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... MT-ND1(17716)
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable