F9911
Fibronectin Proteolytic Fragment from human plasma
lyophilized powder, 30 kDa
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
30 kDa
Conditionnement
pkg of 0.5 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
HIV and HBsAg, source material tested negative
Small proteolytic fragments, may contain traces
Solubilité
water: soluble >0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Notes préparatoires
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.