SAB4200574
Anti-Claudin-4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
(CPER), CLDN4, CPE-R, CPETR1, Clostridium, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8(WBSCR8), enterotoxin, hCPE-R, perfringens, receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
rat, human, canine
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLDN4(1364)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable