SAB4200555
Anti-phospho-VASP [pSer239] antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse, dog
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MDCK cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T, NIH-3T3 and Rat2 cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer239)
Informations sur le gène
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable