07-2126
Anti-phospho-FOXO1 Antibody (Thr24)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Forkhead box protein O1, Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr24)
Informations sur le gène
human ... FOXO1(2308)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-FOXO1 (Thr24) in HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated.
Description de la cible
Calculated molecular weight is 70 kDa FOXO1 has been shown to migrate to ~78 kDa in western blots (Kamei, Y., et al. (2004). JBC. 279(39):41114-41123).
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable