SAB4200175
Anti-Atg101 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Atg13-interacting protein, Anti-C12orf44, Anti-autophagy-related protein 101, Anti-chromosome 12 open reading frame 44
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~30 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Atg101
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C12orf44(60673)
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunopurification
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable