MABC44
Anti-LAMP-3 Antibody, clone 16H11.2
clone 16H11.2, from mouse
Synonyme(s) :
LAMP, CD208, LAMP-3, DC-loysosome-associated membrane glycoprotein, DC LAMP, DC-LAMP, Protein TSC403
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16H11.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMP3(27074)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Apoptosis - Additional
Organelle & Cell Markers
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LAMP-3 in MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
The calculated molecular weight of this protein is 41 kDa, but has been observed at ~65-90 kDa due to glycosolation (de Saint-Vis, B., et al. (1998). Immunity. 9(3):325-336).
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
MCF-7 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable