SAB4200119
Monoclonal Anti-FLAG-Peroxidase antibody produced in rat
2-4 mg/mL, clone 6F7, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
all
Concentration
2-4 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000-1:2,000 using extracts of transfected cells expressing C-terminal FLAG-tagged fusion protein
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable