Documents
ROAHAHA
Roche
Anticorps anti-HA de haute affinité
from rat IgG1
Synonyme(s) :
anticorps
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Forme
lyophilized
Conditionnement
pkg of 50 μg (11867423001)
pkg of 500 μg (11867431001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
YPYDVPDYA
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
L′Anticorps anti-HA de haute affinité est un anticorps monoclonal dirigé contre le peptide HA (clone 3F10). L′Anticorps anti-HA de haute affinité reconnaît la séquence peptidique HA (YPYDVPDYA) dérivée de la protéine d′hémagglutinine de la grippe. L′anticorps reconnaît son déterminant antigénique même lorsque l′épitope du peptide HA est introduit dans des protéines recombinantes sans lien par une technique dite de marquage d′épitope (« epitope tagging »).
Spécificité
L′Anticorps anti-HA de haute affinité reconnaît la séquence de 9 acides aminés YPYDVPDYA dérivée de la protéine d′hémagglutinine (HA) de la grippe. Cet épitope est également reconnu dans les protéines de fusion, quelle que soit sa position (N-terminale, C-terminale ou interne).
Immunogène
Acides aminés 98-106 de la protéine d′hémagglutinine du virus de la grippe humaine.
Application
Utilisez l′Anticorps anti-HA de haute affinité pour détecter la protéine d′hémagglutinine native de la grippe et les protéines recombinantes qui contiennent l′épitope HA par :
  • Analyses « dot blot »
  • ELISA
  • Immunocytochimie
  • Immunoprécipitation
  • Analyses western blot
Comme l′anticorps anti-HA de haute affinité contient un anticorps monoclonal de rat, il peut être utilisé en association avec des anticorps monoclonaux murins en vue d′un double marquage.
Qualité
A fait l′objet d′un contrôle fonctionnel par western blot.
Notes préparatoires
Concentration de travail : La concentration de travail du conjugué dépend de l′application et du substrat.
Les concentrations suivantes sont données à titre indicatif :
  • ELISA : 100 ng/ml pour la détection ; de 1 à 5 μg/ml pour l′enduction
  • Immunoprécipitation : 0,5 à 5 μg/ml
  • Western blot : 50 à 200 ng/ml
Reconstitution
Ajouter 0,5 ml (11 867 423 001, 50 μg) ou 2,5 ml (11 867 431 001, 500 μg) d′eau doublement distillée pour obtenir une concentration finale de 100 μg/ml ou 200 μg/ml respectivement.
Réhydrater pendant 10 min avant utilisation.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Exclamation markExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning-Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Nadee Nissanka et al.
Nature communications, 9(1), 2491-2491 (2018-06-29)
Double-strand breaks in the mitochondrial DNA (mtDNA) result in the formation of linear fragments that are rapidly degraded. However, the identity of the nuclease(s) performing this function is not known. We found that the exonuclease function of the mtDNA polymerase
Qi Wu et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(6) (2021-06-16)
Pharmacological autophagy enhancement constitutes a preclinically validated strategy for preventing or treating most major age-associated diseases. Driven by this consideration, we performed a high-content/high-throughput screen on 65 000 distinct compounds on a robotized fluorescence microscopy platform to identify novel autophagy
Kristina Halbleib et al.
Molecular cell, 67(4), 673-684 (2017-07-12)
The unfolded protein response (UPR) is a conserved homeostatic program that is activated by misfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). Recently, it became evident that aberrant lipid compositions of the ER membrane, referred to as lipid bilayer stress
Simona Amodeo et al.
Journal of cell science, 131(8) (2018-04-08)
The unicellular parasite Trypanosoma brucei harbors one mitochondrial organelle with a singular genome called the kinetoplast DNA (kDNA). The kDNA consists of a network of concatenated minicircles and a few maxicircles that form the kDNA disc. More than 30 proteins
Elisabeth Stes et al.
Journal of proteome research, 13(6), 3107-3113 (2014-05-13)
Here, we apply the COmbined FRActional DIagonal Chromatography (COFRADIC) technology to enrich for ubiquitinated peptides and to identify sites of ubiquitination by mass spectrometry. Our technology bypasses the need to overexpress tagged variants of ubiquitin and the use of sequence-biased