SAB4200067
Anti-PSPC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PSP1, Anti-Paraspeckle protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
antigen ~59 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Description générale
Application
- immunoblotting
- ribonucleoprotein immunoprecipitation assay
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable