SAB3700018
Anti-Bovine IgG (Fc specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
bovine
Concentration
1.8 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Propriétés physiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable