B1645
Anti-Bovine IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
- quantitative precipitation assays and in various immunosensor methods to detect bovine IgG in serum and milk
- immuno-reaction assay
- indirect sandwich enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable