SAB1305535
MONOCLONAL ANTI-MYC TAG antibody produced in mouse
clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Tag from c-Myc protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
western blot: 1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable