06-549
Anti-Myc Tag Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
This antibody is reported to detect Myc-tagged proteins in transfected cells.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualité
Western Blotting:
1:500 dilution of this antibody detected myc-PP2A on 10 μg of Myc-PP2A A subunit transfected NIH/3T3 lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive control for human Myc: widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable