SAB1300955
Anti-CYP2R1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CYP2R1, Anti-Cytochrome P450 2R1, Anti-Vitamin D 25-hydroxylase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP2R1(120227)
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human CYP2R1.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable