Key Documents
PHL82838
Skimmianine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
β-Fagarine, Chloroxylonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C14H13NO4/c1-16-10-5-4-8-11(13(10)18-3)15-14-9(6-7-19-14)12(8)17-2/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
SLSIBLKBHNKZTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable