SAB1105733
Anti-ATP6V1G2 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-ATP6G, Anti-ATP6G2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G2, Anti-NG38, Anti-VMA10
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP6V1G2(534)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable