Documents
S1827
SAFC
Désoxycholate de sodium
Synonyme(s) :
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanique sodium salt, Acide 7-désoxycholique sodium salt, Acide désoxycholique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Numéro Beilstein :
3581950
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
animal
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 1200-5000
Nombre d'agrégation
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
Adéquation
suitable for manufacturing use
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
Ayako Suzuki et al.
Nucleic acids research, 42(22), 13557-13572 (2014-11-08)
Here we conducted an integrative multi-omics analysis to understand how cancers harbor various types of aberrations at the genomic, epigenomic and transcriptional levels. In order to elucidate biological relevance of the aberrations and their mutual relations, we performed whole-genome sequencing
Dov B Ballak et al.
Nature communications, 5, 4711-4711 (2014-09-04)
Cytokines of the IL-1 family are important modulators of obesity-induced inflammation and the development of systemic insulin resistance. Here we show that IL-1 family member IL-37, recently characterized as an anti-inflammatory cytokine, ameliorates obesity-induced inflammation and insulin resistance. Mice transgenic
Jamie A Greig et al.
PLoS pathogens, 11(1), e1004630-e1004630 (2015-01-27)
The opportunistic human fungal pathogen, Candida albicans, undergoes morphological and transcriptional adaptation in the switch from commensalism to pathogenicity. Although previous gene-knockout studies have identified many factors involved in this transformation, it remains unclear how these factors are regulated to
Jelke J Fros et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 3), 580-589 (2014-11-15)
The unfolded protein response (UPR) is a cellular defence mechanism against high concentrations of misfolded protein in the endoplasmic reticulum (ER). In the presence of misfolded proteins, ER-transmembrane proteins PERK and IRE1α become activated. PERK phosphorylates eIF2α leading to a