S1638
Streptavidin−Agarose from Streptomyces avidinii
buffered aqueous suspension
Synonyme(s) :
streptavidin agarose beads, streptavidin agarose resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous suspension
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
≥1 mg per mL
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
7 atoms
Capacité
≥15 μg/mL binding capacity (biotin)
Température de stockage
2-8°C
Application
- to pull down biotinylated cell surface proteins during the quantification of plasma membrane transforming growth factor β (TGFβ) receptor II (TβRII) and Tβ
- RII internalization
- in biotinylated miRNA pull-down assay; as secondary antibodies in immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Tests, réactifs et protocoles permettant d'étudier les interactions protéines/protéines in vitro par différentes méthodes : pull-down ou GST pull-down, purification par affinité en tandem (TAP pour "Tandem Affinity Purification") et co-immunoprécipitation.
Tests, réactifs et protocoles permettant d'étudier les interactions protéines/protéines in vitro par différentes méthodes : pull-down ou GST pull-down, purification par affinité en tandem (TAP pour "Tandem Affinity Purification") et co-immunoprécipitation.
Tests, réactifs et protocoles permettant d'étudier les interactions protéines/protéines in vitro par différentes méthodes : pull-down ou GST pull-down, purification par affinité en tandem (TAP pour "Tandem Affinity Purification") et co-immunoprécipitation.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.