S1629
Sulfatase from Aerobacter aerogenes
Type VI, buffered aqueous glycerol solution, 2-5 units/mg protein (biuret), 10-20 units/mL
Synonyme(s) :
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type VI
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
2-5 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
~41 kDa
Concentration
10-20 units/mL
Activité étrangère
β-Glucuronidase ≤10 U/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- as a deconjugation enzyme for treating plasma samples for quercetin quantification using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) analyses
- in fluorescence intensity-based enzymatic assay with an activity-based probe probe 1
- to treat sulfatide liposomes to remove the 3-O-sulfogalactosyde head from sulfatides
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Substrat
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable