S101
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +16.1°, c = 1.2 in methanol(lit.)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL
ethanol: 3.4 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
aqueous base: unstable
Chaîne SMILES
Cl.Oc1cc2CCNC[C@H](c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable