RAB0482
Human TRAIL R3 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF10C(8794)
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)FDS
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)FDS
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)FDS
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials