PZ0344
UK-371,804 HCl
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(((4-Chloro-1-guanidino-7-isoquinolinyl)sulfonyl)amino)-isobutyric acid hydrochloride, N-[[1-[(aminoiminomethyl)amino]-4-chloro-7-isoquinolinyl]sulfonyl]-2-methyl-alanine hydrochloride, UK-371804 HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H16ClN5O4S.ClH/c1-14(2,12(21)22)20-25(23,24)7-3-4-8-9(5-7)11(19-13(16)17)18-6-10(8)15;/h3-6,20H,1-2H3,(H,21,22)(H4,16,17,18,19);1H
Clé InChI
IUBFETAFRGVODB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable