PLA0232
Rabbit anti-GSK3-beta Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
GSK-3 beta, GSK3beta isoform, serine/threonine-protein kinase GSK3B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
AAA66475.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... GSK3-beta(2932)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable