Principaux documents
PHG0008
SAFC
MES sodium salt
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Beilstein:
3765682
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial; tested
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité pour les procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et s'accompagne de la documentation et de l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
La qualité des tampons est capitale pour le succès des procédés biopharmaceutiques, car les tampons sont indispensables à presque toutes les étapes de la production.
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués sous les contrôles appropriés, est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Application
Le sel sodique de l'acide morpholinoéthanesulfonique (MES) est un tampon biologique qui fait partie des "tampons de Good". Avec un pKa de 5,96, le MES est un candidat idéal pour les milieux de culture cellulaire et les formulations de tampons à base de protéines maintenant un environnement stable en solution. Le MES (sel sodique) est considéré non toxique pour les lignées cellulaires, il très soluble dans l'eau et permet d'obtenir des solutions très limpides.
Il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, les formulations de tampons biopharmaceutiques (amont et aval) et les réactifs de diagnostic. Les bioprocédés de purification d'anticorps, de peptides, de protéines et de produits sanguins utilisent des tampons à base de MES.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Andrew J Burnham et al.
Journal of virology, 89(8), 4575-4587 (2015-02-13)
Influenza A and B viruses are human pathogens that are regarded to cause almost equally significant disease burdens. Neuraminidase (NA) inhibitors (NAIs) are the only class of drugs available to treat influenza A and B virus infections, so the development
Elena Tenenbaum et al.
The Analyst, 140(22), 7726-7733 (2015-10-13)
In this work we present a label-free optical biosensor for rapid bacteria detection using a novel peptide-mimetic compound, as the recognition element. The biosensor design is based on an oxidized porous silicon (PSiO2) nanostructure used as the optical transducer, functionalized
Deirdre A Costello et al.
Journal of virology, 89(1), 350-360 (2014-10-17)
Influenza A virus strains adapt to achieve successful entry into host species. Entry is mediated by the viral membrane protein hemagglutinin (HA), which triggers membrane fusion and genome release under acidic conditions in the endosome. In addition to changes in