Principaux documents
P6403
Sigma-Aldrich
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 4,000-15,000
Synonyme(s) :
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 4,000-15,000
Forme
powder or solid
Niveau de qualité
Poids mol.
4,000-15,000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Notes préparatoires
This product has a molecular weight of 4,000-15,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Allyson E Sgro et al.
Journal of neuroscience methods, 198(2), 230-235 (2011-04-26)
Generating microislands of culture substrate on coverslips by spray application of poly-d lysine is a commonly used method for culturing isolated neurons that form self (autaptic) synapses. This preparation has multiple advantages for studying synaptic transmission in isolation; however, generating
Munehiro Yamaguchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(20), 12521-12532 (2011-09-09)
Micropatterning techniques have become increasingly important in cellular biology. Cell patterning is achieved by various methods. Photolithography is one of the most popular methods, and several light sources (e.g., excimer lasers and mercury lamps) are used for that purpose. Vacuum
Kyungtae Kang et al.
Biomaterials, 32(27), 6374-6380 (2011-06-10)
Chemical surface modification of neuron-surface interfaces is essential for the development of biologically active and functional neural interfaces. Different types of surface modification schemes are required to derivatize either electrode or insulator surfaces, which limits the surface chemistry based neural
Yong Hee Kim et al.
Journal of neuroscience methods, 202(1), 38-44 (2011-09-13)
We have prepared the poly-d-lysine (PDL) bound surfaces for neuron cell culture by covalent binding between the poly-d-Lysine and substrates and investigated neuronal cell adhesion properties and cell growth morphology. The number of neuronal cell and the number of neurite
Roberto de la Rica et al.
Analytical chemistry, 81(24), 10167-10171 (2009-11-17)
While cancer is still an implacable disease, many cancers can be cured if they are diagnosed in an early stage. Recently, it was reported that the transformation from normal cells to cancer cells can change their mechanoelastic properties to become
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.