Principaux documents
A-003-M
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
poly lysine
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Poly-D-Lysine en solution, 1,0 mg/ml, The Poly-D-Lysine solution promotes the adhesion of tissues/sections to the culture vessel.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Description générale
La poly-D-lysine (PDL), une forme chirale de l'alpha polylysine, est un polypeptide cationique d'origine synthétique. Il s'agit d'une molécule d'adhésion cellulaire (CAM, cell adhesion molecule) non spécifique. La PDL est largement utilisée comme substance de revêtement dans les expériences in vitro et ex vivo.
Application
La poly-D-lysine a été utilisée :
  • pour enduire des récipients de culture et fournir une surface appropriée pour la croissance et la fixation de cellules neuronales.
  • pour préparer la surface des lamelles afin de faciliter la fixation de cellules non adhérentes.
Actions biochimiques/physiologiques
Étant cationique, la poly-D-lysine (PDL) facilite l'interaction avec les sites anioniques des tissus ou des cellules, assurant une fixation efficace à la surface de croissance. Chargée positivement, la PDL interagit avec les membranes cellulaires chargées négativement et favorise l'excroissance des neurites. Les couches de PDL liées de manière covalente favorisent la culture à long terme des cellules neuronales.
Caractéristiques et avantages
  • La solution de poly-D-lysine (PDL) solution est dilué dans un tampon phosphate salin (PBS), de l'eau ou un tampon borate 0,1 M.
  • Des dilutions de travail de l'ordre de 50 µg/m à 100 µg/m sont généralement adéquates.
  • Elle possède une couverture de surface de 3 à 10 µg/cm2.
  • La PDL peut être stockée à une température de -20 °C pendant 18 mois maximum.
  • Les plaques sont enduites pendant une durée de 3 h à toute une nuit, et jusqu'à 3 jours si elles sont stockées à 4 °C.
  • Les plaques enduite de PDL doivent être utilisées immédiatement ou conservées dans du PBS jusqu'à 5 jours.
Forme physique
Liquide. 20 ml dans de l′eau stérile.
Notes préparatoires
Le niveau d′application varie en fonction de l′espèce et du type de cellule. En général, des concentrations finales de 3 à 10 µg/cm2 de surface permettent d'obtenir un revêtement suffisant pour la plupart des types de cellules. Surface des plaques : (pi)(rayon au carré) en cm2 En pratique, des dilutions de travail de l'ordre de 50 μg/m à 100 µg/m sont généralement adéquates. Diluer la poly-D-lysine dans du PBS, de l′eau ou un tampon borate 0,1 M (préparé en ajoutant 1,24 g d′acide borique et 1,9 g de tétraborate de sodium à 400 ml d′eau à pH 8,5) jusqu′à la concentration de travail finale. Les plaques ou les fioles sont enduites pendant une durée allant de 3 h à toute une nuit, et jusqu′à 3 jours si elles sont stockées à 4 °C. Les meilleurs résultats sont généralement obtenus avec une application d'une nuit. Retirer la solution de poly-d-lysine et rincer avec de l'eau ou du PBS stérile 1-2X. Ne pas racler le fond des plaques ou des fioles enduites. Utiliser immédiatement les plaques, ou les conserver avec du PBS jusqu'à 5 jours. Les méthodes d′application de la Poly-D-lysine peuvent varier légèrement d′un laboratoire à l′autre ; vous pouvez donc considérer cette méthode comme un guide général.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C jusqu′à 18 mois.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Characterization of Seeding Conditions for Studies on Differentiation Patterns of Subventricular Zone Derived Neurospheres
Sanchez-Mendoza EH, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience (2016)
Detection of G-Quadruplex DNA Structures in Macrophages
Kastl M, et al.
Methods in Molecular Biology, 2713, 453-462 (2024)
LGALS3 (galectin 3) mediates an unconventional secretion of SNCA/?-synuclein in response to lysosomal membrane damage by the autophagic-lysosomal pathway in human midbrain dopamine neurons
Burbidge K, et al.
Autophagy, 18(5), 1020-1048 (2022)
Evaluation and Optimization of Poly-d-Lysine as a Non-Natural Cationic Polypeptide for Gene Transfer in Neuroblastoma Cells
Sanchez-Martos M, et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(7), 1756-1756 (2021)
Enhancement of neuronal cell adhesion by covalent binding of poly-D-lysine
Hee Kim Y, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 202(1), 38-44 (2011)