Principaux documents
P5801
Sigma-Aldrich
Peptide YY porcine
≥97% (HPLC), synthetic
Synonyme(s) :
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C190H288N54O57
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
4240.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... PYY(445018)
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
T Onaga et al.
Domestic animal endocrinology, 74, 106523-106523 (2020-08-17)
The present study aimed to determine the primary sequence of ovine xenin and clarify the mRNA expression and peptide localization of xenin in the gastrointestinal tract in sheep. The colocalization of xenin and glucose-dependent insulinotropic polypeptide was also compared in