P3111
Protease from Bacillus sp.
liquid, ≥16 U/g
Synonyme(s) :
Savinase® 16.0L
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus sp.
Forme
liquid
Activité spécifique
≥16 U/g
Poids mol.
20-30 kDa
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves