P2371
Pamidronate disodium salt hydrate
≥95% (NMR), solid
Synonyme(s) :
3-Amino-1-hydroxy-1-phosphonopropanephosphonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (NMR)
Forme
solid
Couleur
white
Pf
300 °C
Solubilité
H2O: 28 mg/mL
Auteur
Novartis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].NCCC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
TVQNUQCYOOJTMK-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.